Learn More
Bleu Celestin, pur
Code produit. 10433743
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1562-90-9
Formule moléculaire C17H18ClN3O4
Poids moléculaire (g/mol) 363.798
Numéro MDL MFCD00011927
Clé InChI OJAMERVLRXYMPD-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 54684697
Nom IUPAC 7-(diéthylamino)-4-hydroxy-3-oxophénoxazin-10-ium-1-carboxamide ; chlorure
SMILES CCN(CC)C1=CC2=C(C=C1)[NH+]=C3C(=CC(=O)C(=C3O2)O)C(=O)N.[Cl-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Celestine blue
Merck Index 15, 1961
Spectre IR Authentique
Lambda max. 638 to 648nm
Poids de la formule 363.79
Qualité Extra pur
Conditionnement Flacon en verre
Extinction spécifique 700 min. (in water)
Spectrométrie UV Complies
Couleur Brun à noir
Quantité 10 g
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • Celestine Blue