Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sel de sodium de ceftriaxone hémiheptahydraté
Code produit. 15305008
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Ceftriaxone, numéro CAS 104376-79-6, le sel de sodium hémiheptahydraté est le sel de sodium de la ceftriaxone, un bêta-lactamine de troisième génération de la classe des céphalosporines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
General Description
• Ceftriaxone is the sodium salt of ceftriaxone, a beta-lactam antibiotic of the cephalosporin class that works by inactivating penicillin-binding proteins
Applications
• Penicillin-binding protein inactivation inhibits peptidoglycan cross-linkage and leads to destruction of the cell wall and subsequent lysis
• It exhibits antibiotic activity against gram-negative bacteria
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 104376-79-6
Formule moléculaire C36H46N16Na4O21S6
Poids moléculaire (g/mol) 1323.17
Numéro MDL MFCD01750405,MFCD01750405,MFCD09749665
Clé InChI RGDBKADCOSIOEV-MAODNAKNSA-J
CID PubChem 131843450
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].CO\N=C(/C(=O)N[C@H]1[C@H]2SCC(CSC3=NC(=O)C(=O)[N-]N3C)=C(N2C1=O)C([O-])=O)C1=CSC(N)=N1.CO\N=C(/C(=O)N[C@H]1[C@H]2SCC(CSC3=NC(=O)C([O-])=NN3C)=C(N2C1=O)C([O-])=O)C1=CSC(N)=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau Ceftriaxone sodium salt hemiheptahydrate
Type Ceftriaxone Sodium Salt Hemiheptahydrate
Point de fusion 236.0°C
Spectre IR Authentic
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble.
Nom IUPAC Acide (6R,7R)-7-[[(2Z)-2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-méthoxyiminoacétyl]amino]-3-[(2-méthyl-5,6-dioxo-1H-1,2,4-triazin-3-yl)sulfanylméthyl]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ène-2-carboxylique;sodium;heptahydrate
Poids de la formule 661.6
Pourcentage de pureté ≥94% (HPLC)
Eau 10% max.
Quantité 1 g
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Ceftriaxone sodium salt hemiheptahydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.