Learn More
Cefotaxime, sel sodique, Fisher BioReagents
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Verre ambré
Especificaciones
Especificaciones
Nom chimique ou matériau | Cefotaxime, Sodium Salt |
Type | Cefotaxime Sodium Salt |
Forme physique | Poudre / Solide |
CAS | 64485-93-4 |
Perte à la dessiccation | < 3.0% |
Formule moléculaire | C16H16N5NaO7S2 |
Numéro MDL | MFCD00079073 |
Merck Index | 15, 1934 |
Conditionnement | Verre ambré |
Clé InChI | AZZMGZXNTDTSME-JUZDKLSSSA-M |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Cefotaxime sodium salt
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.