Learn More
MP Biomedicals™ Kit Synthesis & Go d’ADNc
Fournit une méthode rapide et très sensible pour la synthèse du premier brin d’ADNc à utiliser dans les études de PCR en temps réel
Marque:  MP Biomedicals™ 11EBI00005
Code produit. 15838541
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Le kit cDNA Synthesis & Go fournit une méthode rapide et très sensible pour la synthèse du premier brin d’ADNc à utiliser dans les études de PCR en temps réel.
  • Le tampon spécifique 5x fournit des composants hautement optimisés pour une transcription inverse efficace et comprend un mélange unique d’amorces ancrées oligo dT et hexamères aléatoires afin d’assurer une couverture non biaisée de 3' et 5' pour une meilleure précision des données.
  • Une transcriptase inverse extrêmement efficace offre une synthèse du premier brin très robuste et des rendements d’ADNc plus élevés à partir d’une large gamme de concentrations d’ARN en entrée.
  • Le kit cDNA Synthesis & Go offre une sensibilité, une efficacité et une reproductibilité améliorées pour des performances exceptionnelles dans les expériences PCR en temps réel en aval.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Stockage à -20°C
50 U
Expression génétique, Détection d’agents pathogènes, Analyse de micro-ARN
Promotions
Sauf indication contraire, les produits MP Biomedical sont uniquement destinés à la recherche ou à la fabrication ultérieure, et non à une utilisation directe par l’homme.