Learn More
CD86 Rat anti-Mouse, FITC, Clone: GL1, Proteintech
Rat Monoclonal Antibody
Marque:  Proteintech FITC-65068-500UG
Code produit. 16841186
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
The CD86 antibody from Proteintech is a rat monoclonal antibody generated with lps-activated cba/ca mouse spleen b cells of mouse CD86. This antibody recognizes mouse antigen. The CD86 antibody has been validated for the following applications: FC analysis. This antibody is fitc.
Spécification
Spécification
CD86
Monoclonal
0.5 mg/mL
Rat
Primary
Mouse
Flow Cytometry
GL1
FITC
500 μg
12524
IgG2a
Nom du produit
CD86 Rat anti-Mouse, FITC, Clone: GL1, Proteintech > 500 μg