Learn More
CD84 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
Antigène | CD84 |
---|---|
Concentration | 0.13 mg/mL |
Applications | Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16810344
|
Proteintech
12566-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16800344
|
Proteintech
12566-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
CD84 is expressed on mature B cells and on B cell lines, including pre B cell lines, but not on plasma cell lines. Immunohistochemical studies demonstrated that CD84 strongly expressed on tissues macrophages.Spécification
CD84 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Mouse, Human | |
Q18PI6, Q9UIB8 | |
12523, 8832 | |
CD84 Fusion Protein Ag3192 | |
Primary | |
-20°C | |
CD84 |
0.13 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
CD84, CD84 molecule, Cell surface antigen MAX.3, hCD84, Hly9 beta, LY9B, mCD84, SLAM family member 5, SLAMF5 | |
Cd84 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |