Learn More
IBA Lifesciences Kit d’isolement de CD8 pour FABian™
Le kit d’isolement de CD8 d’IBA GmbH™ pour FABian™ est destiné à l’isolement de cellules réversibles fournissant des cellules cibles sans marquage.
Marque: IBA Lifesciences 6-6003-001
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Le kit est utilisé pour la sélection de cellules T CD8+ à partir de sang total ou de la couche leucocyto-plaquettaire en conjonction avec le système FABian™.
- Il comprend CD8 Fab-Strep (humain), la colonne d’isolement cellulaire, un tampon d’isolement cellulaire, de la biotine pour l’élution cellulaire et des tubes, ainsi qu’un adaptateur Luer-Lock avec la seringue.
- Chaque kit est suffisant pour permettre d’isoler les cellules de 6,25 ml de la couche leucocyto-plaquettaire en une exécution de FABian™. 6,25 ml de sang total peuvent être utilisé alternativement.
Spécification
Isolation of label-free cells | |
2°C to 8°C | |
9 mL Whole Blood |
Non-magnetic Cell Isolation Kit | |
Human Whole Blood | |
1 Kit, Human |