Learn More
IBA Lifesciences Kit d’isolement de CD4 pour FABian™
Le kit d’isolement de CD4 d’IBA GmbH™ pour FABian™ est destiné à l’isolement de cellules réversibles fournissant des cellules cibles sans marquage.
Marque: IBA Lifesciences 6-6002-010
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Le kit est utilisé pour la sélection de cellules T CD4+ à partir de sang total ou de la couche leucocyto-plaquettaire en conjonction avec le système FABian™.
- Il comprend CD4 Fab-Strep (humain), la colonne d’isolement cellulaire, un tampon d’isolement cellulaire, de la biotine pour l’élution cellulaire et des tubes, ainsi qu’un adaptateur Luer-Lock avec la seringue.
- Chaque kit est suffisant pour permettre d’isoler les cellules de 9 ml de sang total en une exécution de FABian™.
Spécification
Non-magnetic Cell Isolation Kit | |
Human Whole Blood | |
9 mL Whole Blood |
2°C à 8°C | |
Isolation of label-free cells | |
10 Kits, Human |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
IBA Lifesciences Kit d’isolement de CD4 pour FABian™ > Quantité : 10 kit, humain
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu