Learn More
IBA Lifesciences Kit de gravité CD4 Fab-TACS™, souris
Pour une séparation manuelle de cellules positives. Le kit Fab-TACS™ Gravity fournit des cellules cibles sans marquage sans utiliser d’anticorps haute affinité ni de microbilles magnétiques
401.36€ - 827.00€
Spécification
Contenu et stockage | 2°C to 8°C |
---|---|
Type | Non-magnetic Cell Isolation Kit |
Espèces | Mouse |
Suffisant pour | 1x108 target cells/column |
Description
Spécification
2°C to 8°C | |
Non-magnetic Cell Isolation Kit | |
Mouse | |
1x108 target cells/column |