Learn More
IBA Lifesciences CD4 Fab-Strep
Fragment Fab de faible affinité fusionné à une Twin-Strep-tag™
Marque: IBA Lifesciences 6-8501-150
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- La CD4 Fab-Strep est un fragment Fab de faible affinité exprimé de façon recombinante et fusionné avec une Twin-Strep-tag™
- En raison de sa faible affinité pour la cible, une augmentation de l’avidité est nécessaire pour assurer une liaison suffisante à la surface cellulaire
- La combinaison de Fab-Streps et d’une structure Strep-Tactin™ conduit à la formation de complexes qui se lient de façon stable aux cellules
- Fab-Streps a été développé pour la sélection de cellules d’affinité sans traçabilité (Fab-TACS™), basé sur notre technologie Strep-tag™
Spécification
Lyophilisé | |
Tri et coloration de cellules fluorescentes, isolement de cellules de chromatographie d’affinité ou magnétiques | |
Souris | |
CD4 murine |
For Research Use Only.