Learn More
CD31 Rabbit anti-Human, Unconjugated, Clone: 4N13, Proteintech
Rabbit Recombinant Antibody
149.00€ - 439.00€
Spécification
Antigène | CD31 |
---|---|
Clone | 4N13 |
Applications | Western Blot |
Conjugué | Unconjugated |
Espèces hôtes | Rabbit |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17591506
|
Proteintech
80530-1-RR-20UL |
20 μL |
149.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
17581506
|
Proteintech
80530-1-RR-100UL |
100 μL |
439.00€
100µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
The CD31 antibody from Proteintech is a rabbit recombinant antibody to a recombinant protein of human CD31. This antibody recognizes human antigen. The CD31 antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Spécification
CD31 | |
Western Blot | |
Rabbit | |
5175 | |
Primary |
4N13 | |
Unconjugated | |
Human | |
IgG |