Learn More
IBA Lifesciences Kit d’isolement de CD31 pour FABian™
Pour une séparation automatisée des cellules positives. Le kit d’isolement pour FABian™ fournit des cellules cibles sans marquage sans utiliser d’anticorps haute affinité ni de microbilles magnétiques
90.41€ - 714.00€
Spécification
Type de produit | Non-magnetic Cell Isolation Kit |
---|---|
Contenu et stockage | 2°C à 8°C |
Source du donneur | Human Whole Blood or Buffy Coat |
À utiliser avec (application) | Isolation of label-free cells |
Suffisant pour | 9 mL Whole Blood |
Description
Spécification
Non-magnetic Cell Isolation Kit | |
Human Whole Blood or Buffy Coat | |
9 mL Whole Blood |
2°C à 8°C | |
Isolation of label-free cells |