Learn More
IBA Lifesciences Kit d’isolement de CD14 pour FABian™
Le kit d’isolement de CD14 d’IBA GmbH™ pour FABian™ est destiné à l’isolement de cellules réversibles fournissant des cellules cibles sans marquage.
Brand: IBA Lifesciences 6-6017-001
This item is not returnable.
View return policy
Description
- Le kit est utilisé pour la sélection de cellules CD14+ à partir de la couche leucocyto-plaquettaire ou de sang total en conjonction avec le système FABian™.
- Il comprend CD14 Fab-Strep (humain), la colonne d’isolement cellulaire, un tampon d’isolement cellulaire, de la biotine pour l’élution cellulaire et des tubes, ainsi qu’un adaptateur Luer-Lock avec la seringue.
- Chaque kit est suffisant pour permettre d’isoler les cellules de 4,25 ml de la couche leucocyto-plaquettaire en une exécution de FABian™. 9 ml de sang total peuvent également être utilisés alternativement.
Specifications
Isolation of label-free cells | |
2°C to 8°C | |
1 Kit, Human |
Cell Isolation Kit | |
Human Whole Blood |