Learn More
CCDC93 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
Antigène | CCDC93 |
---|---|
Concentration | 0.19 mg/mL |
Applications | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunoprecipitation |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16810445
|
Proteintech
20861-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16800445
|
Proteintech
20861-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
CCDC93 is involved in copper-dependent ATP7A trafficking between the trans-Golgi network and vesicles in the cell periphery; the function is proposed to depend on its association within the CCC complex and cooperation with the WASH complex on early endosomes and is dependent on its interaction with WASHC2C.Spécification
CCDC93 | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunoprecipitation | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Rat, Mouse | |
Q567U6, Q5BJT7, Q7TQK5 | |
304743, 54520, 70829 | |
CCDC93 Fusion Protein Ag14855 | |
Primary | |
-20°C | |
CCDC93 |
0.19 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
CCDC93 | |
CCDC93 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |