Learn More
HUBER CC-906w thermostat avec bain à circulation chauffant réfrigéré
Les bains à circulation réfrigérés sont adaptés au contrôle de la température des applications connectées depuis l’extérieur et à la thermorégulation des objets directement dans le bain thermostatique. Les applications types sont : photomètres, réfractomètres, viscosimètres, récipients de réaction à jaquette double et autoclaves.
Marque:  HUBER 2036.0001.01
Code produit. 13371529
  • 44145.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 03-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
CC 906 W avec contrôleur “Pilot ONE”
  • Bain à cryothermostat réfrigéré
  • Plage de températures : -90°C à 200°C
  • Capacité de refroidissement (20°C) : 3kW
  • Capacité de refroidissement (0°C) : 3kW
  • Capacité de refroidissement (-40°C) : 2. 4kW
  • Capacité de refroidissement (-80°C) : 0,55kW
  • Capacité de chauffage : 3kW
  • Pression de pompe max. : 25 l/min / 0,7 bar
  • Pompe d’aspiration max. : 18,5 l/min / 0,4 bar
  • Raccord de pompe : M16 x 1 mâle
  • Alimentation : 400 V 3∼N 50 Hz
Spécification
Spécification
200°C à 3 kW, 100°C à 3 kW, 20°C à 3 kW,0°C à 3 kW, -20°C (à 2,8 kW)
de -90°C à +200°C
Ecran tactile TFT, Fonction E-grade, Programmateur intégré, Interface USB, Interface Ethernet, Interface RS232, Technologie de contrôle plug and play, Compatible avec spycontrol, Concept de contrôle facile à utiliser, Fonction de protection de sécurité, Réfrigérant naturel.
CC-906 W
3/FL
3 ans pour les commandes électroniques amovibles (Plug & Play), 2 ans pour les composants de réfrigération, 1 an pour les composants mécaniques et électriques
1136 mm
400 V
Circulation
TFT
3 kW
25 L/min, pression 0,7 bar, 18,5 L/min, aspiration 0,4 bar
±0,02°C
605 mm
185 kg
3∼N 50 Hz