Learn More
HUBER Bain et thermostat à circulation chauffant réfrigéré CC902
Les bains à circulation réfrigérés sont adaptés au contrôle de la température des applications connectées depuis l’extérieur et à la thermorégulation des objets directement dans le bain thermostatique. Les applications types sont : photomètres, réfractomètres, viscosimètres, récipients de réaction à jaquette double et autoclaves.
Marque: HUBER 2026.0005.01
Description
CC-902 avec contrôleur “Pilot ONE”- Bain à cryothermostat réfrigéré
- Plage de températures : -90°C à 200°C
- Capacité de refroidissement (20°C) : 1,2kW
- Capacité de refroidissement (0°C) : 1,2kW
- Capacité de refroidissement (-40°C) : 0,9kW
- Capacité de refroidissement (-80°C) : 0,2kW
- Capacité de chauffage : 1,5kW
- Pression de pompe max. : 25 l/min / 0,7 bar
- Pompe d’aspiration max. : 18,5 l/min / 0,4 bar
- Raccord de pompe : M16 x 1 mâle
- Alimentation : 230 V 1∼ 50 Hz
Spécification
100°C à 1,2 kW, 20°C à 1,2 kW, 0°C à 1,2°CkW, à 20°C à 1,1 kW, -40°C (à 0,9 kW) | |
de -90°C à +200°C | |
Ecran tactile TFT, Fonction E-grade, Programmateur intégré, Interface USB, Interface Ethernet, Interface RS232, Technologie de contrôle plug and play, Compatible avec spycontrol, Concept de contrôle facile à utiliser, Fonction de protection de sécurité, Réfrigérant naturel. | |
CC-902 | |
3/FL | |
3 ans pour les commandes électroniques amovibles (Plug & Play), 2 ans pour les composants de réfrigération, 1 an pour les composants mécaniques et électriques | |
911 mm | |
230 V |
Circulation | |
TFT | |
1,5 kW | |
33 L/min, pression 0,7 bar, 22 L/min, aspiration 0,4 bar | |
±0,02°C | |
550 mm | |
129 kg | |
50 Hz |