Learn More
Cole-Parmer™ Agitateur à plaque chauffante StuartTM, température ambiante à 450°C, vitrocéramique
Plage d’agitation : 100 à 1500 tr/min ; Forme : Carré ; Taille : 300 x 300 mm
Marque: Cole-Parmer™ 04800-01
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Des plaques chauffantes élégantes et économiques à usage général, avec agitateur, conçues pour offrir sécurité et performance. Le témoin lumineux de surchauffe clignote lorsque la température de la plaque chauffante est supérieure à 50°C et fonctionne même lorsque la plaque chauffante est éteinte et connectée au réseau. La puissance des aimants et du moteur permet d’obtenir une vitesse d’agitation allant jusqu’à 1500 tr/min et des volumes jusqu’à 15 litres. Choix de plaque supérieure en aluminium ou en vitrocéramique présentant une excellente résistance chimique et thermique. Les propriétés chimiques rendent la surface très facile à nettoyer et les propriétés thermiques permettent des températures de plaque très élevées tout en gardant les bords froids, afin de réduire les risques de brûlures accidentelles.- Cette plaque chauffante est équipée d’un raccord intégré pour tige de statif et livré avec 2 barreaux d’agitation de 25 mm revêtus de PTFE.
- Circuit de sécurité indépendant pour une protection contre la surchauffe
- Action d’agitation puissante
- Idéal pour la manipulation de grands récipients
Spécification
Vitrocéramique | |
Raccord pour statif et barreaux d’agitation revêtus de PTFE 2 x 25 mm | |
CB302 | |
300 x 300 mm | |
Température ambiante à 450°C | |
370 mm | |
1 200 W | |
Agitateur à plaque chauffante, Agitateur | |
15 L |
230 V | |
230 V, 50 Hz, 1 200 W | |
Le témoin d’avertissement de la température clignote lorsque la température de la plaque chauffante est supérieure à 50°C et fonctionne même lorsque la plaque chauffante est éteinte | |
105 mm | |
50 Hz | |
320 mm | |
7 kg | |
Carré | |
100 à 1 500 tr/min |