Learn More
Thermo Scientific Chemicals Violet de catéchol
Code produit. 11465517
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Catechol Violet is used as a complexometric indicator dye. It inhibits the synthesis of globin in reticulocyte lysates. It is also used as a pH indicator with a transition interval from 0 to 8.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le violet de catéchol est utilisé comme colorant indicateur de complexométrique. Il inhibe la synthèse de la globuline dans les lysats réticulocytaires. Il est également utilisé comme indicateur de pH avec un intervalle de transition de 0 à 8.
Solubilité
Soluble dans l’eau, l’éthylèneglycol, l’éther monométhylique et l’éthanol.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 115-41-3
Formule moléculaire C19H14O7S
Poids moléculaire (g/mol) 386.37
Numéro MDL MFCD00005868
Clé InChI RRRCKIRSVQAAAS-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 66993
Nom IUPAC 3,3-bis(3,4-dihydroxyphenyl)-3H-2,1λ⁶-benzoxathiole-1,1-dione
SMILES OC1=CC=C(C=C1O)C1(OS(=O)(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C(O)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Catechol Violet
Beilstein 353938
Informations sur la solubilité Soluble in water,ethylene glycol,monomethyl ether and ethanol.
Poids de la formule 386.38
Quantité 25 g