Learn More
Catéchol, 99 +%, Thermo Scientific Chemicals
35.58€ - 681.39€
Identifiants chimiques
CAS | 120-80-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H6O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 110.11 |
Numéro MDL | MFCD00002188 |
Clé InChI | YCIMNLLNPGFGHC-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | pyrocatechol, catechol, 1,2-dihydroxybenzene, 1,2-benzenediol, pyrocatechin, 2-hydroxyphenol, o-benzenediol, pyrocatechine, o-dihydroxybenzene, o-dioxybenzene |
CID PubChem | 289 |
ChEBI | CHEBI:18135 |
Nom IUPAC | Benzène-1,2-diol |
SMILES | OC1=CC=CC=C1O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10051720
|
Thermo Scientific Acros
158980050 |
5 g | Flacon en verre |
35.58€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10756581
|
Thermo Scientific Acros
158981000 |
100 g | Flacon en verre |
37.49€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10337860
|
Thermo Scientific Acros
158985000 |
500 g | Flacon en verre |
102.51€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10542354
|
Thermo Scientific Acros
158980025 |
2.5 kg | Bouteille en verre |
398.99€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11954671
|
Thermo Scientific Acros
158980100 |
10 kg | Tambour en fibre |
681.39€
10kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
120-80-9 | |
110.11 | |
YCIMNLLNPGFGHC-UHFFFAOYSA-N | |
289 | |
Benzène-1,2-diol |
C6H6O2 | |
MFCD00002188 | |
pyrocatechol, catechol, 1,2-dihydroxybenzene, 1,2-benzenediol, pyrocatechin, 2-hydroxyphenol, o-benzenediol, pyrocatechine, o-dihydroxybenzene, o-dioxybenzene | |
CHEBI:18135 | |
OC1=CC=CC=C1O |
Spécification
Catechol | |
103.0°C to 106.0°C | |
245.0°C | |
Authentique | |
C6H6O2 | |
15,8111 | |
Solubility in water: 430g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, benzene, chloroform, ether, and pyridine and aqueous solutions | |
OC1=CC=CC=C1O | |
110.11 | |
CHEBI:18135 | |
110.11 | |
Flocons cristallins |
120-80-9 | |
Marron-gris à blanc | |
131°C | |
99% min. (GC) | |
MFCD00002188 | |
pyrocatechol, catechol, 1,2-dihydroxybenzene, 1,2-benzenediol, pyrocatechin, 2-hydroxyphenol, o-benzenediol, pyrocatechine, o-dihydroxybenzene, o-dioxybenzene | |
YCIMNLLNPGFGHC-UHFFFAOYSA-N | |
Benzène-1,2-diol | |
289 | |
2.38 mm2/s (110°C) | |
99+% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Susceptible d’induire des anomalies génétiques.
Toxique en cas d’ingestion.
Toxique par contact cutané.
Nocif par inhalation.
Provoque une irritation cutanée.
Peut provoquer une allergie cutanée.
Provoque de graves lésions des yeux.<b
Déclaration GHS P
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :laver abondamment à l’eau et au savon.
EN CAS D’INHALATION :Transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
En cas d’irritations cutanées :Consulter un médecin.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec préc
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 204-427-5
Recommended Storage : Le produit peut s’assombrir lors du stockage
- Catechol
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
- H311-Toxique par contact cutané.
- H332-Nocif par inhalation.
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche