Learn More
Fisherbrand™ Assemblage de tubulures de formulation à arrêts Catalyst Tygon E-Food
Liens et assemblages préconfigurés et prêts à l’emploi.
119.00€ - 123.00€
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15591365
|
Fisherbrand™
97100-63 |
Tubulure de 1.6 mm |
119.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 15-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15501375
|
Fisherbrand™
97100-66 |
Tubulure de 3.2 mm |
119.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 20-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15511375
|
Fisherbrand™
97100-67 |
Tubulure de 4.8 mm |
123.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 14-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Ensemble rapide à assembler
- Quatre formulations pour différentes compatibilités chimiques
- À utiliser avec les tubulures / bobines d’extension Catalyst
Spécification
Ensemble de tubulures à arrêts |