Learn More
Huile de ricin, éthoxylée, plage de pH 6,0-8,1, Thermo Scientific Chemicals
41.10€ - 232.00€
Identifiants chimiques
CAS | 8001-79-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C57H104O9 |
Poids moléculaire (g/mol) | 933.45 |
Numéro MDL | MFCD00130879 |
Clé InChI | ZEMPKEQAKRGZGQ-UHFFFAOYNA-N |
Nom IUPAC | 1,3-bis[(12-hydroxyoctad-9-énoyl)oxy]propan-2-yl 12-hydroxyoctad-9-énoate |
SMILES | CCCCCCC(O)CC=CCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCC=CCC(O)CCCCCC)OC(=O)CCCCCCCC=CCC(O)CCCCCC |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10295234
|
Thermo Scientific Acros
397282500 |
250 g |
82.20€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10197170
|
Thermo Scientific Acros
404165000 |
500 g |
41.10€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10422514
|
Thermo Scientific Acros
397280010 |
1 kg |
232.00€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10539813
|
Thermo Scientific Acros
404160025 |
2.5 kg |
128.00€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
8001-79-4 | |
933.45 | |
ZEMPKEQAKRGZGQ-UHFFFAOYNA-N | |
CCCCCCC(O)CC=CCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCC=CCC(O)CCCCCC)OC(=O)CCCCCCCC=CCC(O)CCCCCC |
C57H104O9 | |
MFCD00130879 | |
1,3-bis[(12-hydroxyoctad-9-énoyl)oxy]propan-2-yl 12-hydroxyoctad-9-énoate |
Spécification
Castor oil | |
4.0°C | |
1.0500g/mL | |
257°C | |
Flacon en verre | |
MFCD00130879 | |
1.05 | |
ZEMPKEQAKRGZGQ-UHFFFAOYNA-N | |
1,3-bis[(12-hydroxyoctad-9-énoyl)oxy]propan-2-yl 12-hydroxyoctad-9-énoate | |
650-800 mPa.s (25°C) |
8001-79-4 | |
Jaune | |
>100.0°C | |
Authentic | |
C57H104O9 | |
176 to 182g KOH/g | |
Solubility in water: 100g/L (20°C). Other solubilities: soluble in organic solvents | |
CCCCCCC(O)CC=CCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCC=CCC(O)CCCCCC)OC(=O)CCCCCCCC=CCC(O)CCCCCC | |
933.45 | |
Liquide visqueux |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 500-151-7
missing translation for 'rtecsNumber' : FI4100000
missing translation for 'tsca' : TSCA
RUO – Research Use Only