Learn More
R&L Enterprises™ Base de support de statif en forme de trépied
Une excellente option pour le support des bases de statif en laboratoire. La base de support de statif en forme de trépied R&L Enterprises™ est fabriquée en fonte.
29.75€ - 41.55€
Spécification
Matériau | Fonte |
---|---|
Comprend | Avec pieds en caoutchouc |
Type de produit | Socle étendu du trépied |
Couleur | Bleu |
Code produit | Marque | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
12338139
|
R&L Enterprises™
3025/3 |
Centre de tige : 135mm |
29.75€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
12916806
|
R&L Enterprises™
3025/4 |
Centre de tige : 175mm |
41.55€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-11-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Peinture bleue
- Avec pieds en caoutchouc
- Le trou de la tige centrale est taraudé
- Sans tige
Spécification
Fonte | |
Avec pieds en caoutchouc | |
Socle étendu du trépied | |
Bleu |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
R&L Enterprises™ Base de support de statif en forme de trépied