Description
- Avec trou de tige central taraudé de 10 mm
- Équipé de pieds en caoutchouc
- 100 mm depuis le centre de la tige jusqu’au centre du pied
Spécification
Fonte | |
Socle étendu du trépied | |
1 de chaque |
100 mm depuis le centre de la tige jusqu’au centre du pied | |
Bleu |