Learn More
Cytiva Cassette pour collecteur de fractions
Pour une utilisation dans le collecteur de fractions intégré à ÄKTA avant ou avec le collecteur de fractions F9-C pour ÄKTA pure. La cassette Cytiva™ pour collecteur de fractions peut accueillir jusqu’à 24 tubes de 8 ml.
Marque:  Cytiva 28-9564-25
Code produit. 12600396
  • 159.00€ / 2 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Les collecteurs de fractions sont destinés à la collecte de fractions à partir de cycles de purification. Ils offrent sécurité, flexibilité et débit élevé pour les échantillons. Le système ÄKTA avant est doté d’un collecteur de fractions intégré. Le système ÄKTA pure est doté du collecteur de fractions F9-C flexible.
  • Le type de cassette est automatiquement détecté par l’instrument
  • Les cassettes se fixent directement sur l’ÄKTA avant, du côté court ou long
  • Les cassettes sont placées sur un plateau dans le collecteur de fractions F9-C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Chromatographie : Prélèvement de fractions à partir des cycles de purification
Collecteur de fractions F9-C et système de chromatographie ÄKTA avant
2/boîte
24 x 8 ml