Learn More
Cytiva Cassette d’éponge en mousse
These Cassette Foam Sponges are accessory items for transfer tanks.
40.91€ - 49.97€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Unité de transfert à mini cuve TE22 |
---|---|
Type | Cassette d’éponge en mousse |
Matériau | Mousse |
Quantité | 4 Paquets |
Code produit | Marque | Épaisseur (impériale) | Épaisseur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Épaisseur (impériale) | Épaisseur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11750615
|
Cytiva
TE25 |
0,25 in | 6 mm |
49.97€
4 pièces |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10279394
|
Cytiva
TE25F-1/8 |
0,11 in | 0,3 cm | ||||||
Description
- Cassette foam sponges
Spécification
Unité de transfert à mini cuve TE22 | |
Cassette d’éponge en mousse | |
Mousse | |
4 Paquets |