Learn More
Invitrogen™ CaspGLOW™ Fluorescein Active Caspase-3 Staining Kit
Contient les réactifs permettant de détecter de façon sensible la caspase 3 active dans les cellules de mammifères. La détection des cellules marquées peut être déterminée par cytométrie en flux, microscopie par fluorescence ou lecteur de plaques fluorescentes.
Marque: Invitrogen™ 88-7004-42
Includes:
- FITC-DEVD-FMK
- Tampon de lavage
- Z-VAD-FMK
Description
- Utilise l’inhibiteur spécifique de la caspase 3, le DEVD-FMK, qui est directement conjugué au FITC (isothiocyanate de fluorescéine) pour le système de détection
- Ce réactif est perméable aux cellules, non toxique et se lie de façon irréversible à l’enzyme active
Spécification
100 tests | |
Kit de coloration | |
Microscope à fluorescence, cytomètre en flux |
Kit | |
Cytométrie en flux |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.