Learn More
Thermo Scientific Chemicals Inhibiteur de caspase-1 I
59.90€ - 254.00€
Identifiants chimiques
CAS | 143313-51-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C23H32N4O8 |
Synonyme | Ac-YVAD-CHO ; Ac-Tyr-Val-Ala-Asp-CHO |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15406369
|
Thermo Scientific Chemicals
J64407.M¬ |
1 mg |
59.90€
1mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15496359
|
Thermo Scientific Chemicals
J64407.#0 |
5 mg |
254.00€
5mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
143313-51-3 | |
C23H32N4O8 | |
Ac-YVAD-CHO ; Ac-Tyr-Val-Ala-Asp-CHO |
Spécification
Blanc | |
Inhibiteur puissant, spécifique et réversible des caspases-1, -4 et -5 | |
C23H32N4O8 | |
Ac-YVAD-CHO ; Ac-Tyr-Val-Ala-Asp-CHO | |
Poudre | |
CC(C)[C@H](NC(=O)[C@H](CC1=CC=C(O)C=C1)NC(C)=O)C(=O)NC(=O)[C@H](C)N[C@@H](CC(O)=O)C=O | |
492.53 |
-30°C à -10°C | |
143313-51-3 | |
492,52 | |
Sensible à l’humidité | |
KQCBPHUOVBKBPQ-SJVNDZIOSA-N | |
(3S)-3-{[(2S)-1-[(2S)-2-[(2S)-2-acetamido-3-(4-hydroxyphenyl)propanamido]-3-methylbutanamido]-1-oxopropan-2-yl]amino}-4-oxobutanoic acid |
Sécurité et traitement
Recommended Storage : Stockage à -20°C
RUO – Research Use Only