Learn More
Hettich™ Portoirs pour rotors Hettich 1624 et 1726
Conçu pour être utilisé avec les rotors Hettich. Les rotors Hettich sont optimisés pour une utilisation continue et une durée de vie prolongée
Marque: Hettich™ 1370
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Adaptateur de rotor pour rotors à tambour Hettich
- Pour une utilisation avec les centrifugeuses Rotina, Rotofix et Universal
- Les centrifugeuses Universal peuvent être utilisées à la fois pour les applications standard et spéciales, elles sont économiques et permettent d’obtenir un gain d’espace appréciable dans le laboratoire
- Les centrifugeuses ROTOFIX sont parfaitement équipées pour les tâches en chimie clinique et elles peuvent également jouer un rôle primordial en cytologie
- Les centrifugeuses ROTINA sont parfaitement équipées pour offrir une technologie de séparation répondant aux normes les plus élevées
Spécification
Portoir pour rotor | |
14 mm | |
Rotors Hettich 1624 et 1726 |
5 x 9 ml | |
100 mm | |
5 |