Learn More
Hettich™ Portoir pour rotor Hettich nº4274 et 4474
Conçu pour être utilisé avec les rotors Hettich. Les rotors Hettich sont optimisés pour une utilisation continue et une durée de vie prolongée
Marque:  Hettich™ 4275
Code produit. 11415028
  • 297.00€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Portoir pour rotors Hettich
  • Peut contenir des tubes ASTM et le flacon Babcock 50 ml
  • Pour une utilisation avec les rotors n°4274 et 4474
  • Compatible avec les centrifugeuses ROTANTA 460 / 460 R / 460 RC / 460 RF, ROTOFIX 46 / 46 H, ROTIXA 500 R
Spécification
Spécification
Portoir pour rotor
4 tubes de 50 à 100 ml
200 mm
4
ASTM et Babcock
58 mm
Rotor Hettich
4
Documents
Certificates
Special Offers
Special Offers