Learn More
Hettich™ Portoir pour rotor Hettich nº1628
Conçu pour être utilisé avec les rotors Hettich. Les rotors Hettich sont optimisés pour une utilisation continue et une durée de vie prolongée
Marque:  Hettich™ 1621
Code produit. 10247822
  • 33.95€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Portoir pour rotor Hettich n°1628
  • Pour une utilisation avec les centrifugeuses ROTOFIX 32 A et Universal 320 / 320 R
Spécification
Spécification
Portoir pour rotor
Tubes de 7,5 à 15 ml
100 mm
1
Fond rond, conique, prélèvement sanguin/urinaire, cryo
17 mm
Rotor Hettich
1