Learn More
Acide carminique, 70 à 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10215781
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1260-17-9
Formule moléculaire C22H20O13
Poids moléculaire (g/mol) 492.39
Numéro MDL MFCD00167028
Clé InChI DGQLVPJVXFOQEV-NGOCYOHBSA-N
Synonyme C.I. 75470, Natural Red 4
CID PubChem 10255083
ChEBI CHEBI:78310
Nom IUPAC Acide 3,5,6,8-tétrahydroxy-1-méthyl-9,10-dioxo-7-[(2S,3R,4R,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]anthracène-2-carboxylique
SMILES CC1=C(C(O)=O)C(O)=CC2=C1C(=O)C1=C(O)C([C@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)=C(O)C(O)=C1C2=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Carminic acid
Note relative au nom 70-90%
Plage de pourcentage du dosage 70-90%
Beilstein 10, II, 776
Merck Index 15, 1843
Spectre IR Authentique
Poids de la formule 492.39
Pourcentage de pureté ≥70%
Conditionnement Flacon en verre
Couleur Rouge
Quantité 5 g
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Carminic acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.