Learn More
Thermo Scientific Chemicals Carmin, coloration biologique de pureté élevée (laque d’alum d’acide carminique), substances
65.43€ - 645.21€
Identifiants chimiques
CAS | 1390-65-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C22H20O13 |
Poids moléculaire (g/mol) | 492.39 |
Numéro MDL | MFCD00167028 |
Clé InChI | DGQLVPJVXFOQEV-UHFFFAOYNA-N |
Synonyme | C.I. 75470 |
CID PubChem | 25113282 |
Nom IUPAC | Acide 3,5,6,8-tétrahydroxy-1-méthyl-9,10-dioxo-7-[(2S,3R,4S,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxyméthyl)oxan-2-yl]anthracène-2-carboxylique |
SMILES | CC1=C(C(O)=O)C(O)=CC2=C1C(=O)C1=C(O)C(C3OC(CO)C(O)C(O)C3O)=C(O)C(O)=C1C2=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10194060
|
Thermo Scientific Chemicals
190200050 |
5 g | Flacon en verre |
65.43€
5g |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10666962
|
Thermo Scientific Chemicals
190200250 |
25 g | Flacon en verre |
217.08€
25g |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10360494
|
Thermo Scientific Chemicals
190201000 |
100 g | Flacon en verre |
645.21€
100g |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
1390-65-4 | |
492.39 | |
DGQLVPJVXFOQEV-UHFFFAOYNA-N | |
25113282 | |
CC1=C(C(O)=O)C(O)=CC2=C1C(=O)C1=C(O)C(C3OC(CO)C(O)C(O)C3O)=C(O)C(O)=C1C2=O |
C22H20O13 | |
MFCD00167028 | |
C.I. 75470 | |
Acide 3,5,6,8-tétrahydroxy-1-méthyl-9,10-dioxo-7-[(2S,3R,4S,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxyméthyl)oxan-2-yl]anthracène-2-carboxylique |
Spécification
Carmine | |
C22H20O13 | |
15, 2442 | |
Solubility in water: soluble in hot water. Other solubilities: soluble in alkali, insoluble in diluted acids | |
Authentique | |
Acide 3,5,6,8-tétrahydroxy-1-méthyl-9,10-dioxo-7-[(2S,3R,4S,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxyméthyl)oxan-2-yl]anthracène-2-carboxylique | |
25113282 | |
≥42.0% (carminic acid) | |
Complies | |
Poudre |
1390-65-4 | |
MFCD00167028 | |
C.I. 75470 | |
DGQLVPJVXFOQEV-UHFFFAOYNA-N | |
CC1=C(C(O)=O)C(O)=CC2=C1C(=O)C1=C(O)C(C3OC(CO)C(O)C(O)C3O)=C(O)C(O)=C1C2=O | |
492.39 | |
20% max. | |
Pures | |
Rouge-violet à rouge |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Carmine
RUO – Research Use Only