Learn More
Fisherbrand™ Plateau pour lames en carton, compartiments
Stockez et transportez jusqu’à 20 lames de microscope standard dans des plateaux de présentation en carton robustes. Les plateaux pour lames en carton Fisherbrand™ sont dotés de fentes encastrées qui protègent les échantillons et d’encoches permettant d’accéder facilement aux lames. Les plateaux jetables sont parfaits pour un stockage de courte durée ou le transport de lames.
6.90€ - 15.55€
Spécification
À utiliser avec (application) | Pour le stockage ou le transport |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Lames de microscope standard (25 x 75 mm) |
Matériau | Carton |
Plateaux | Oui |
Code produit | Marque | Couleur | Capacité de lame | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Capacité de lame | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12942071
![]() |
Fisherbrand™
HS9914 |
Vert | 20 |
14.25€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||||
11713217
![]() |
Fisherbrand™
HS9930 |
Noir | 30 |
15.55€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||||
11790465
![]() |
Fisherbrand™
HS9913 |
Bleu | 20 |
6.90€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||||
11703217
|
Fisherbrand™
HS9902F |
Noir | 20 |
14.25€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||||
Description
Stockez et transportez jusqu’à 20 lames de microscope standard dans des plateaux de présentation en carton robustes. Les plateaux pour lames en carton Fisherbrand™ sont dotés de fentes encastrées qui protègent les échantillons et d’encoches permettant d’accéder facilement aux lames. Les plateaux jetables sont parfaits pour un stockage de courte durée ou le transport de lames.
- Les compartiments horizontaux sont encastrés pour protéger les échantillons lorsque le couvercle est fermé
- Comporte une encoche pour faciliter le retrait des lames
- Jetable
Spécification
Pour le stockage ou le transport | |
Lames de microscope standard (25 x 75 mm) | |
Carton | |