Learn More
Tenak™ Cryoboîtes en carton
Combinez les cryoboîtes en carton Tenak™ à différents séparateurs pour des tubes d’un diamètre compris entre 6 et 28,5 mm. Disponibles dans plusieurs coloris, les boîtes très souples peuvent être utilisées pour les récipients de laboratoire de plus grande taille lors du retrait de la grille.
77.85€ - 227.00€
Spécification
Matériau | Carton |
---|---|
Type | Boîte cryogénique |
Quantité | 36/Paquet |
Code produit | Marque | Couleur | Dimensions (L x l x H) | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Dimensions (L x l x H) | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11597294
|
Tenak™
TE22010 |
Bleu | 133 x 133 x 50 mm | Dividers |
101.00€
36 pièces |
Expédition estimée: 12-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15130887
|
Tenak™
TE22015 |
Rouge | 133 x 133 x 50 mm | Dividers |
101.00€
36 pièces |
Expédition estimée: 07-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15280554
|
Tenak™
TE22235 |
Blanc | 75 x 75 mm | Séparateurs |
177.00€
36 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15170877
|
Tenak™
TE22025 |
Jaune | 133 x 133 x 50 mm | Dividers |
101.00€
36 pièces |
Expédition estimée: 12-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15280514
|
Tenak™
TE22000 |
Blanc | 133 x 133 x 32 mm | Dividers |
77.85€
36 pièces |
Expédition estimée: 27-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15200604
|
Tenak™
TE22525 |
Blanc | 136 x 136 x 75 mm | Dividers |
106.00€
36 pièces |
Expédition estimée: 06-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15250594
|
Tenak™
TE22500 |
Blanc | 136 x 136 x 50 mm | Dividers |
78.30€
36 pièces |
Expédition estimée: 27-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11620443
|
Tenak™
TE22232 |
Blanc | 133 x 133 x 52 mm | 10 x 10 Divider |
114.00€
36 pièces |
Expédition estimée: 22-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15200594
|
Tenak™
TE22490 |
Blanc | 136 x 136 x 32 mm | Dividers |
78.30€
36 pièces |
Expédition estimée: 28-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15210604
|
Tenak™
TE22526 |
Bleu | 133 x 133 x 75 mm | Dividers |
122.00€
36 pièces |
Expédition estimée: 17-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15220594
|
Tenak™
TE22494 |
Rouge | 133 x 133 x 32 mm | Dividers |
104.00€
36 pièces |
Expédition estimée: 17-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15220524
|
Tenak™
TE22050 |
Blanc | 133 x 133 x 75 mm | Dividers |
109.00€
36 pièces |
Expédition estimée: 17-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15220604
|
Tenak™
TE22527 |
Rouge | 133 x 133 x 75 mm | Dividers |
122.00€
36 pièces |
Expédition estimée: 17-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15230604
|
Tenak™
TE22528 |
Vert | 133 x 133 x 75 mm | Dividers |
122.00€
36 pièces |
Expédition estimée: 27-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15260534
|
Tenak™
TE22100 |
Blanc | 133 x 133 x 100 mm | Dividers |
145.00€
36 pièces |
Expédition estimée: 06-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15270554
|
Tenak™
TE22230 |
Blanc | 133 x 133 x 52 mm | 9 x 9 Divider |
134.00€
36 pièces |
Expédition estimée: 23-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15280534
|
Tenak™
TE22102 |
Rouge | 133 x 133 x 100 mm | Dividers |
175.00€
36 pièces |
Expédition estimée: 17-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15290554
|
Tenak™
TE22240 |
Blanc | 100 x 100 mm | Séparateurs |
227.00€
36 pièces |
Expédition estimée: 17-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15290604
|
Tenak™
TE22560 |
Blanc | 133 x 133 x 130 mm | 9 x 9 Divider |
154.00€
36 pièces |
Expédition estimée: 06-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15210524
|
Tenak™
TE22005 |
Blanc | 133 x 133 x 50 mm | Dividers |
132.00€
36 pièces |
Expédition estimée: 27-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Carton
- Résistant aux températures jusqu’à -80°C
- Idéal pour le stockage à très basse température
Spécification
Carton | |
Boîte cryogénique | |
36/Paquet |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Tenak™ Cryoboîtes en carton