Learn More
Ratiolab™ Cryoboîtes en carton à revêtement hydrofuge standard
Combinez ces boîtes avec différents séparateurs pour le stockage à température ultra-basse. Les cryoboîtes en carton Ratiolab™ avec revêtement standard hydrofuge sont idéales pour le stockage des échantillons.
Marque: Ratiolab™ 5141751
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Carton résistant aux températures ultra-basses
- Pour le stockage d’échantillons
- Résistant aux températures descendant jusqu’à -80°C
- Finition hydrofuge
- Conditionnement dans des boîtes pliantes pratiques
Spécification
Blanc | |
Carré | |
Diamètre des tubes allant de 6 mm à 28,5 mm | |
-80°C | |
136 mm | |
75 mm |
Carton | |
Boîte cryogénique | |
Tubes de 6 mm à 28,5 mm de diamètre | |
10/boîte | |
136 mm | |
0,75 kg |