Learn More
Ratiolab™ Cryoboîtes en carton à revêtement hydrofuge standard
Combinez ces boîtes avec différents séparateurs pour le stockage à température ultra-basse. Les cryoboîtes en carton Ratiolab™ avec revêtement standard hydrofuge sont idéales pour le stockage des échantillons.
Marque:  Ratiolab™ 5141321
Code produit. 15901651
  • 31.85€ / 10 pièces
Expédition estimée: 23-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Carton résistant aux températures ultra-basses
  • Pour le stockage d’échantillons
  • Résistant à des températures allant jusqu’à -80°C
  • Finition hydrofuge
  • Conditionnement dans des boîtes pliantes pratiques
Spécification
Spécification
Blanc
Carré
Tubes de dia. 6mm à dia. 28,5mm
-80°C
136 mm
32 mm
Carton
Boîte cryogénique
Tubes de 6 mm à 28,5 mm de diamètre
10 Paquets
136 mm
0,05 kg