Learn More
Thermo Scientific Chemicals Carboxyméthylecellose, sel de sodium, M.W. moyen 90000 (DS= 0,7)
50.15€ - 478.38€
Identifiants chimiques
CAS | 9004-32-4 |
---|---|
Formule moléculaire | (C12 H14 O9 R6)n |
Poids moléculaire (g/mol) | 263.20 |
Numéro MDL | MFCD00081472 |
Clé InChI | DPXJVFZANSGRMM-UHFFFAOYNA-N |
Synonyme | carboxymethylcellulose sodium usp, celluvisc tn, carmellose sodium jp17, sodium dextrose acetate, c.m.c. tn |
CID PubChem | 23706213 |
SMILES | [Na].CC(O)=O.OCC(O)C(O)C(O)C(O)C=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10717222
|
Thermo Scientific Chemicals
332601000 |
100 g | Flacon en verre |
50.15€
100g |
Expédition estimée: 03-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10429681
|
Thermo Scientific Chemicals
332600010 |
1 kg | Flacon en verre |
136.68€
1kg |
Expédition estimée: 17-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11986981
|
Thermo Scientific Chemicals
332600050 |
5 kg | Récipient en plastique |
478.38€
5kg |
Expédition estimée: 27-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
9004-32-4 | |
263.20 | |
DPXJVFZANSGRMM-UHFFFAOYNA-N | |
23706213 |
(C12 H14 O9 R6)n | |
MFCD00081472 | |
carboxymethylcellulose sodium usp, celluvisc tn, carmellose sodium jp17, sodium dextrose acetate, c.m.c. tn | |
[Na].CC(O)=O.OCC(O)C(O)C(O)C(O)C=O |
Spécification
Carboxymethylecellulose, sodium salt | |
Average M.W. 90000 (DS=0.7) | |
9004-32-4 | |
>300.0°C | |
MFCD00081472 | |
DPXJVFZANSGRMM-UHFFFAOYNA-N | |
Sodium ;2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal ; acétate | |
23706213 | |
Authentique | |
50-100 mPa.s 2% sol. |
Blanc à jaune | |
6.5 to 8 (1% soln.) | |
Poudre granulaire | |
(C12 H14 O9 R6)n | |
carboxymethylcellulose sodium usp, celluvisc tn, carmellose sodium jp17, sodium dextrose acetate, c.m.c. tn | |
[Na].CC(O)=O.OCC(O)C(O)C(O)C(O)C=O | |
263.20 | |
≥99.5% | |
10% max. (as packed) (3 to 5 g, 105°C, 2 hrs) |
RUO – Research Use Only