Learn More
Carboxyméthylcellulose sel sodique, haute viscosité, MP Biomedicals
117.00€
Identifiants chimiques
CAS 9004-32-4
Formule moléculaire (C12 H14 O9 R6)n
Poids moléculaire (g/mol) 263.20
Numéro MDL MFCD00081472
Clé InChI DPXJVFZANSGRMM-UHFFFAOYNA-N
Synonyme carboxymethylcellulose sodium usp, celluvisc tn, carmellose sodium jp17, sodium dextrose acetate, c.m.c. tn
CID PubChem 23706213
SMILES [Na].CC(O)=O.OCC(O)C(O)C(O)C(O)C=O
Consulter d'autres spécifications
Produits 1
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11457861
Afficher les documents
MP Biomedicals
0215056190
500 g
117.00€
500g
Identifiants chimiques
9004-32-4
263.20
DPXJVFZANSGRMM-UHFFFAOYNA-N
23706213
(C12 H14 O9 R6)n
MFCD00081472
carboxymethylcellulose sodium usp, celluvisc tn, carmellose sodium jp17, sodium dextrose acetate, c.m.c. tn
[Na].CC(O)=O.OCC(O)C(O)C(O)C(O)C=O
Spécification
9004-32-4
(C12 H14 O9 R6)n
carboxymethylcellulose sodium usp, celluvisc tn, carmellose sodium jp17, sodium dextrose acetate, c.m.c. tn
[Na].CC(O)=O.OCC(O)C(O)C(O)C(O)C=O
263.20
≈700 kd
Blanc
MFCD00081472
DPXJVFZANSGRMM-UHFFFAOYNA-N
sodium ; 2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal ; Acétate
23706213
Poudre
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Recommended Storage : Stocker à température ambiante (15 à 30°C).
Identifiant produit
  • Carboxymethyl Cellulose Sodium Salt, High Viscosity
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: carboxymethyl cellulose sodium salt