Learn More
Molecular Probes™ Carboxyl Latex Beads, 4% w/v, 2 μm
Microbilles en latex carboxyle, 4 % p / v, 2 μm
Marque: Molecular Probes™ C37278
300.96 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21651" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Les microsphères (également appelées microbilles de latex ou particules de latex) sont des particules sphériques dans la gamme de tailles colloïdales formées à partir d’un polymère amorphe tel que du polystyrène. En raison de la façon dont les chaînes en polystyrène s’arrangent dans la microbille, la surface est de caractère très hydrophobe, ce qui rend ces matériaux idéaux pour l’adsorption de matériaux tels que les protéines.Ce latex carboxylé est composé de microsphères en polystyrène hydrophobe stabilisé-charge carboxylé. Seuls des groupes carboxyles sont présents sur la surface des particules. Les particules sont l’analogue carboxyle des latex de sulfate. Le pKa du groupe carboxyle est relativement élevé et ces particules ne conviennent donc pas au travail dans des milieux acides. Les latex de carboxyle IDC sont disponibles dans différentes tailles et densités de charge de surface. Ils peuvent être utilisés soit pour l’adsorption physique d’antigènes ou d’anticorps, soit pour le couplage covalent de composants à la surface des particules.
Les microsphères sont disponibles en plusieurs tailles et fonctionnalités de surface
Principales applications des microsphères
Plus d’informations
Lisez un aperçu technique des microsphères et découvrez les microbilles à haute activité, les microbilles super actives, les microbilles spécialisées et les protocoles de couplage des microbilles sur la page d’application des microbilles de latex IDC sans surfactant.
Nous’ fabriquerons des microsphères personnalisées pour vous
Si vous ne voyez pas’la microsphère que vous cherchez dans notre liste en stock,nous fabriquerons une microsphère personnalisée pour vous. Notre service de conjugaison personnalisé est efficace et confidentiel, et nous garantissons la qualité de notre travail. Nous sommes certifiés ISO 9001:2000.
Pour usage à des fins de recherche uniquement. Non utilisé à des fins thérapeutiques ou diagnostiques humaines ou animales.
Spécification
Conserver au réfrigérateur (2–8°C). | |
Microbille en latex carboxyle | |
15 mL | |
Carboxyle |
Cytométrie en flux | |
IDC | |
Température ambiante |