Learn More
Molecular Probes™ Carboxyl Latex Beads, 4% w/v, 0.3 μm
Microbilles de latex carboxyle, 4 % p / v, 0,3 μm
Marque: Molecular Probes™ C37267
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Les microsphères (également appelées microbilles de latex ou particules de latex) sont des particules sphériques dans la gamme de tailles colloïdales formées à partir d’un polymère amorphe tel que du polystyrène. En raison de l’agencement des chaînes de polystyrène s’agencent dans la microbille, la surface est très hydrophobe, ce qui rend ces matériaux idéaux pour l’adsorption de matériaux tels que les protéines.Le latex carboxyle consiste en des microsphères de polystyrène hydrophobes stabilisées par une charge de carboxyle. Seuls des groupes carboxyles sont présents sur la surface des particules. Les particules sont l’analogue carboxyle des latex de sulfate. Le pKa du groupe carboxyle est relativement élevé et ces particules ne conviennent donc pas au travail dans des milieux acides. Les latex de carboxyle IDC sont disponibles dans différentes tailles et densités de charge de surface. Elles peuvent être utilisées soit pour l’adsorption physique d’antigènes ou d’anticorps, soit pour le couplage covalent de composants à la surface des particules.
Les microsphères sont disponibles en plusieurs tailles et fonctionnalités de surface
Principales applications de microsphères
Plus d’informations
Lisez un aperçu technique des microsphères et découvrez les microbilles à haute activité, les microbilles super actives, les microbilles spécialisées et les protocoles de couplage de microbilles sur la page d’application des microbilles en latex IDC sans surfactant.
Nous concevrons une microsphère personnalisée pour vous
Si vous ne trouvez pas la microsphère que vous cherchez dans notre liste d’inventaire, nous concevrons une microsphère personnalisée pour vous. Notre service de conjugaison personnalisé est efficace et confidentiel, et nous garantissons un travail de qualité. Nous sommes certifiés ISO 9001:2000.
Utilisation à des fins de recherche uniquement. Non destiné à des fins thérapeutiques ou diagnostiques humaines ou animales.
Spécification
Conserver au réfrigérateur (2–8°C). | |
Microbilles de latex à forte activité | |
Température ambiante | |
0,3 μm |
Polystyrène | |
IDC | |
Carboxyle |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.