Learn More
Thermo Scientific™ Solution saline tamponnée au carbone (5X), pH 9,0
38.10€ - 52.30€
Spécification
Concentration | 5X |
---|---|
Plage de pH | 9,0 |
Format | Liquide |
Conditions de stockage | Température ambiante |
Type | Solution saline tamponnée au carbonate |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15473999
|
Thermo Scientific™
J61396.AK |
250 mL |
38.10€
250mL |
Expédition estimée: 18-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15483999
|
Thermo Scientific™
J61396.AP |
500 mL | |||||||
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
5X | |
Liquide | |
Solution saline tamponnée au carbonate |
9,0 | |
Température ambiante |