Learn More
Thermo Scientific Chemicals Carbonate, solution tampon de 0,5M, pH 9,5
Marque: Thermo Scientific Chemicals J63658.AP
Description
Sodium bicarbonate buffer system is important for several different cellular processes. It is one of the major buffering systems used to maintain the pH of mammalian blood and is also important in the acid-base homeostasis of living things, including humans. It tends to maintain a relatively constant plasma pH and counteract any force that would alter it. It is used to neutralize the pH of the chyme leaving the stomach and entering the small intestine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe système tampon bicarbonate de sodium est important pour plusieurs processus cellulaires différents. Il s’agit de l’un des principaux systèmes de tampons utilisés pour maintenir le pH du sang de mammifères et il est également important dans l’homéostasie acide-base des êtres vivants, y compris les humains. Il tend à maintenir un pH plasmatique relativement constant et à neutraliser toute force qui l’altérerait. Il est utilisé pour neutraliser le pH du chyme en quittant l’estomac et en entrant dans l’intestin grêle.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Stocker à 4°C dans un récipient hermétiquement fermé. Éviter d’inhaler. Se laver soigneusement après manipulation. Éviter toute exposition prolongée ou répétée.
Spécification
Solution tampon de 0,5 M | |
9,5 | |
500 mL | |
Sol. tampon carbonate |
RUO – Research Use Only