Learn More
Thermo Scientific™ Carbonate, solution tampon de 0,5M, pH 9,4
36.30€ - 64.80€
Spécification
Concentration Solution tampon de 0,5 M
Plage de pH 9,4
Format Liquide
Conditions de stockage Ambient temperatures
Type Sol. tampon carbonate
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15403729
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
J61064.AK
250 mL Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
15413729
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
J61064.AP
500 mL Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
Solution tampon de 0,5 M
Liquide
Sol. tampon carbonate
9,4
Ambient temperatures