Learn More
Thermo Scientific Chemicals Carbonate, solution tampon de 0,5M, pH 9,0
70.10€ - 109.00€
Spécification
Concentration | Solution tampon de 0,5 M |
---|---|
Plage de pH | 9,0 |
Type | Sol. tampon carbonate |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15426059
|
Thermo Scientific Chemicals
J63899.AK |
250 mL |
70.10€
250mL |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15436059
|
Thermo Scientific Chemicals
J63899.AP |
500 mL |
109.00€
500mL |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Solution tampon de 0,5 M | |
9,0 | |
Sol. tampon carbonate |
RUO – Research Use Only