Learn More
Fil de carbone, tissé à partir de fibres de 0,076 mm (0,003 po) de diamètre, Thermo Scientific Chemicals
31.80€ - 119.00€
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11364677
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
039721.G5 |
5 m |
31.80€
5m |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11374677
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
039721.G9 |
25 m |
119.00€
25m |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
MFCD00133992 |
Spécification
Carbon yarn | |
Woven from 0.076mm (0.003 in.) dia. fibers | |
MFCD00133992 |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 231-153-3
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only