Learn More
Swann-Morton™ Lame de scalpel en acier au carbone de rechange
Lames de rechange pour le kit de couteaux 12942545
8.70€ - 14.00€
Spécification
Matériau de la lame | Acier au carbone |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | SCA-500-K |
Épaisseur (métrique) | 0,4 mm |
Quantité | 50/boîte |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11330905
|
Swann-Morton™
1242 |
n° 2 |
10.50€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11320905
|
Swann-Morton™
1241 |
n° 1 |
8.70€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11340905
|
Swann-Morton™
1243 |
n° 3 |
14.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 22-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Poignée en plastique à fentes avec vis de serrage pour maintenir la lame. Avec les lames n°1 et 2.Specifications
Acier au carbone | |
SCA-500-K | |
0,4 mm | |
50/boîte |