Learn More
Swann-Morton™ Lames de scalpel en acier au carbone
Effectuez des coupes chirurgicales et des réparations à l’aide des lames de scalpel en acier au carbone Swann Morton™ dans la salle d’opération.
27.55€ - 77.05€
Spécification
Matériau de la lame | Acier au carbone |
---|---|
Type de produit | Lame de scalpel |
Jetable | Oui |
Certifications/Conformité | BS EN 7740 |
Quantité | 10/paquet |
Code produit | Marque | Dimensions | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11738373
|
Swann-Morton™
0101 |
n° 10 | 25 mm |
67.05€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||||
12901635
|
Swann-Morton™
0102 |
10A | 15 mm | N/A | ||||||
11748373
|
Swann-Morton™
0103 |
n° 11 | 20 mm | N/A | ||||||
11762724
|
Swann-Morton™
0105 |
n° 15 | 15 mm | N/A | ||||||
11772724
|
Swann-Morton™
0106 |
n° 20 | 30 mm |
68.05€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12118931
|
Swann-Morton™
0108 |
n° 22 | 40 mm |
70.20€
100 pièces |
Expédition estimée: 08-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11702734
|
Swann-Morton™
0110 |
n° 23 | 30 mm |
77.05€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11782724
|
Swann-Morton™
0107 |
n° 21 | 35 mm | N/A | ||||||
11712734
|
Swann-Morton™
0111 |
n°24 | 35 mm | N/A | ||||||
Description
Effectuez des coupes chirurgicales et des réparations à l’aide des lames de scalpel en acier au carbone Swann Morton™ dans la salle d’opération.
- Acier au carbone conforme à la norme BS EN 27740
- Poignées et lames vendues séparément
Spécification
Acier au carbone | |
Oui | |
10/paquet |
Lame de scalpel | |
BS EN 7740 |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Swann-Morton™ Lames de scalpel en acier au carbone