Learn More
Swann-Morton™ Lame post-mortem en acier carbone
Utilisez les lames de scalpel post mortem en acier carbone Swann Morton™ pour faciliter les opérations de pathologie.
24.45€ - 28.65€
Code produit | Marque | Type de produit | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de produit | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
12952555
|
Swann-Morton™
2552 |
Couteau arrondi | PM40 B |
24.45€
10 pièces |
Expédition estimée: 08-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11360905
|
Swann-Morton™
2551 |
Sharp | n° PM40 |
28.65€
10 pièces |
Expédition estimée: 08-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Fonction de sécurité ajoutée de “pointe arrondie” qui permet de compenser la survenue de blessures accidentelles par coupure
- PM-40
- Lame en acier au carbone à usage intensif
- Poignée en métal avec fixation par vis.
Spécification
Acier au carbone |