Learn More
Swann-Morton™ Lames de scalpel non stériles en acier au carbone
Utilisez les lames de scalpel non stériles en acier au carbone Swann-Morton™ pour une coupe de précision en salle d’opération.
18.75€ - 42.50€
Spécification
Matériau de la lame | Acier au carbone |
---|---|
Type de produit | Lame de scalpel |
Stérilité | Non |
Quantité | 10/paquet |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11752724
|
Swann-Morton™
0104 |
n° 12 |
42.50€
100 pièces |
Expédition estimée: 03-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12932535
|
Swann-Morton™
0112 |
n° 25 |
18.75€
100 pièces |
Expédition estimée: 08-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Use Swann Morton™ Carbon Steel Non-sterile Scalpel Blades for precise cutting in the operating room.
- Acier au carbone conforme à la norme BS EN 27740
- Poignées et lames vendues séparément
Spécification
Acier au carbone | |
Lame de scalpel | |
Non | |
10/paquet |