Learn More
Swann-Morton™ Lames de scalpel non stériles en acier au carbone, conditionnées dans des emballages individuels à ouverture facile, nº21
Version grand format de la lame nº10 avec un rebord de découpe incurvé et un bord arrière plat, non affûté.
Marque: Swann-Morton™ 3007
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Version grand format de la lame nº 10 avec un rebord de découpe incurvé et un bord arrière plat, non affûté.
- Version grand format de la lame n°10.
- Rebord de découpe courbe.
- Bord arrière plat, non affûté.
- Plus grande que la n°20.
- Plus petite que la n°22.
- Convient aux poignées 4, 4L, 4 graduées et 6B.
Spécification
Acier au carbone | |
Non-sterile | |
100/Boîte | |
Conditionnement individuel |